3-Brom-5-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1065-1G
AN-1065-5G
COBBAN-1065-1GEA
30.2
EUR
COBBAN-1065-1G
COBBAN-1065-5G
3-Brom-5-methylanilin Hydrochlorid
3-Brom-5-methylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN |
MDL:
MFCD09475832 CAS-Nummer: 957034-79-6 |