1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8531-5G
BB-8531-1G
BB-8531-250M
COBBBB-8531-5GEA
915
EUR
COBBBB-8531-5G
COBBBB-8531-1G
COBBBB-8531-250M
1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
1-Isopentyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Formel:
C₈H₁₅BN₂O₂ |
MDL:
MFCD07781209 CAS-Nummer: 847818-58-0 |