2-Brom-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1181-5G
AN-1181-1G
COBBAN-1181-5GEA
257
EUR
COBBAN-1181-5G
COBBAN-1181-1G
2-Brom-N-methylanilin Hydrochlorid
2-Brom-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN |
MDL:
MFCD09800853 CAS-Nummer: 957120-69-3 |