4-Brom-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2800-1G
HC-2800-5G
COBBHC-2800-1GEA
204
EUR
COBBHC-2800-1G
COBBHC-2800-5G
4-Brom-N-methylanilin Hydrochlorid
4-Brom-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN |
MDL:
MFCD08456851 CAS-Nummer: 84250-73-7 |