2-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2848-5G
HC-2848-25G
HC-2848-1G
COBBHC-2848-5GEA
124
EUR
COBBHC-2848-5G
COBBHC-2848-25G
COBBHC-2848-1G
2-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
2-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉Cl₂N |
MDL:
MFCD12756437 CAS-Nummer: 1187385-64-3 |