3-Fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2850-25G HC-2850-1G HC-2850-5G
COBBHC-2850-25GEA 292 EUR
COBBHC-2850-25G COBBHC-2850-1G COBBHC-2850-5G
3-Fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
3-Fluor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClFN
MDL: MFCD12756439
CAS-Nummer: 152814-25-0