Ammoniaklösung 9,9 - 10,3% analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
06212.4010 06212.3010
KRAF06212.4010EA 66.3 EUR
KRAF06212.4010 KRAF06212.3010
Ammoniaklösung 9,9 - 10,3% analytisches Reagens
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III