Ammoniaklösung 12,5%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
13063.3010 13063.4010 13063.5010
KRAF13063.3010EA 0 EUR
KRAF13063.3010 KRAF13063.4010 KRAF13063.5010
Ammoniaklösung 12,5%, reinst
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III