2-Chlor-4-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
SB01814.1 SB01814.10 SB01814.50
MAYBSB01814.1EA 0 EUR
MAYBSB01814.1 MAYBSB01814.10 MAYBSB01814.50
2-Chlor-4-fluortoluol
2-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144.58 g/mol
Siedepunkt: 151.5…153 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.1972 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000572
CAS-Nummer: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3 III