Vakuum-Messgeräte-Sets DCP 3000 und VSP 3000
Lieferant: VACUUBRAND
20683190 20636155
181-0174EA 1355 EUR
181-0174 VACU20636155
Vakuum-Messgeräte-Sets DCP 3000 und VSP 3000
Pumpen Vakuum-Messgeräte
Das DCP 3000 ist ein leistungsstarkes Vakuum-Messgerät mit großem beleuchtetem Display. Der neuartige Vakuumsensor VSP 3000 basiert auf der Gaswärmeleitung (Pirani) für den weiten Messbereich von Atmosphärendruck bis hinunter auf 10-3 mbar. Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, sind aus chemikalienbeständigen Kunststoffen (PBT, PUR) und Aluminiumoxidkeramik gefertigt. Das Gerät bietet eine deutlich höhere chemische Beständigkeit und Robustheit als übliche Pirani-Sensoren mit filigraner Metallwendel. Bis zu acht Vakuumsensoren lassen sich gleichzeitig anschließenMore Product Information