8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(8-(Trifluoromethyl)quinolin-6-yl)boronic acid
BB-5329-1G
BB-5329-250M
COBBBB-5329-1GEA
1040
EUR
COBBBB-5329-1G
COBBBB-5329-250M
8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
8-(Trifluormethyl)chinolin-6-boronsäure
Formel:
C₁₀H₇BF₃NO₂ Molecular Weight: 240,9743 g/mol |
MDL:
MFCD11504852 CAS-Nummer: 1072951-47-3 |