8-Methylchinolin-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5335-5G BB-5335-1G
COBBBB-5335-5GEA 0 EUR
COBBBB-5335-5G COBBBB-5335-1G
8-Methylchinolin-5-boronsäure
8-Methylchinolin-5-boronsäure
Formel: C₁₀H₁₀BNO₂
MDL: MFCD05256435
CAS-Nummer: 1025010-58-5