Betain 5 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: TMG
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B0300-1VL B0300-5VL
SIALB0300-1VLEA 58.4 EUR
SIALB0300-1VL SIALB0300-5VL
Betain 5 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Betain
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012123
CAS-Nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6