4-(3,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: BIONET RESEARCH
10T-0017.500
10T-0017.1
10T-0017.5
10T-0017.10
BIOT10T-0017.500EA
0
EUR
BIOT10T-0017.500
BIOT10T-0017.1
BIOT10T-0017.5
BIOT10T-0017.10
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₇Cl₂N₃S |
MDL:
MFCD00041288 CAS-Nummer: 13124-09-9 |