4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09011.09 L09011.04
L09011.09EA 283 EUR
L09011.09 L09011.04
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat 97%
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 2131-64-8 Molecular Formula: C9H10N2S Formula Weight: 178.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Boiling Point: 152°/6mm Beilstein Reference: 388270 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00041093
Formel: C₉H₁₀N₂S
Molecular Weight: 178.25 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…70 °C
MDL: MFCD00041093
CAS-Nummer: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4
ADR: 6.1 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable