4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
005974-1G 005974-5G
FLUO005974-1GEA 31.1 EUR
FLUO005974-1G FLUO005974-5G
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
4-(Dimethylamino)phenylisothiocyanat
Formel: C₉H₁₀N₂S
Molecular Weight: 178.25 g/mol
MDL: MFCD00041093
CAS-Nummer: 2131-64-8
EINECS: 218-360-4