Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
11X-0063.500
11X-0063.1
11X-0063.5
11X-0063.10
BIOT11X-0063.500EA
0
EUR
BIOT11X-0063.500
BIOT11X-0063.1
BIOT11X-0063.5
BIOT11X-0063.10
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.17 g/mol |
MDL:
MFCD01003947 CAS-Nummer: 5471-82-9 |