Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
RH02039.250
RH02039.1
CHMPRH02039.250EA
0
EUR
CHMPRH02039.250
CHMPRH02039.1
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195.17 g/mol |
MDL:
MFCD01003947 CAS-Nummer: 5471-82-9 |