Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
B20627.06 B20627.14
B20627.06EA 43.4 EUR
B20627.06 B20627.14
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat ≥97%
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
Purity: 97% CAS No.: 24078-21-5 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00085640
Formel: C₉H₉NO₄
Molecular Weight: 195,18 g/mol
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085640
CAS-Nummer: 24078-21-5