Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
CA-4707-5G
CA-4707-25G
CA-4707-100G
COBBCA-4707-5GEA
0
EUR
COBBCA-4707-5G
COBBCA-4707-25G
COBBCA-4707-100G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoat
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 g/mol |
MDL:
MFCD00130054 CAS-Nummer: 7356-11-8 EINECS: 230-886-6 |