Benzhydrylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
S03388.1 S03388EA
MAYBS03388.1EA 0 EUR
MAYBS03388.1 MAYBS03388EA
Benzhydrylisothiocyanat
Benzhydrylisothiocyanat
Formel: C₁₄H₁₁NS
MDL: MFCD00046815
CAS-Nummer: 3550-21-8