3-Methyl-2-butylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009527-1G
009527-5G
FLUO009527-1GEA
55.4
EUR
FLUO009527-1G
FLUO009527-5G
3-Methyl-2-butylisothiocyanat
3-Methyl-2-butylisothiocyanat
Formel:
C₆H₁₁NS |
MDL:
MFCD00060388 CAS-Nummer: 201224-92-2 |