Methyl-3-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(Methoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
009504-1G
009504-5G
FLUO009504-1GEA
52.5
EUR
FLUO009504-1G
FLUO009504-5G
Methyl-3-isothiocyanatobenzoat
Methyl-3-isothiocyanatobenzoat
Formel:
C₉H₇NO₂S |
MDL:
MFCD00041080 CAS-Nummer: 3125-66-4 EINECS: 240-164-2 |