Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
008940-5G 008940-25G
FLUO008940-5GEA 57.9 EUR
FLUO008940-5G FLUO008940-25G
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Molecular Weight: 207,25 g/mol
MDL: MFCD00022058
CAS-Nummer: 1205-06-7
EINECS: 214-880-0