Methyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Methyl 2,3,4-trifluorobenzoate
021973-5G 021973-25G
FLUO021973-5GEA 60.9 EUR
FLUO021973-5G FLUO021973-25G
Methyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Methyl-2,3,4-trifluorbenzoat
Formel: C₈H₅F₃O₂
MDL: MFCD06201866
CAS-Nummer: 773873-68-0