2-Brom-4'-pentylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
BTB12841DA BTB12841EA
MAYBBTB12841DAEA 0 EUR
MAYBBTB12841DA MAYBBTB12841EA
2-Brom-4'-pentylacetophenon
2-Brom-4'-pentylacetophenon
Formel: C₁₃H₁₇BrO
CAS-Nummer: 64328-68-3