3-Mercaptobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
451436-1G 451436-5G
SIAL451436-1GEA 101 EUR
SIAL451436-1G SIAL451436-5G
3-Mercaptobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptobenzoic acid
Formel: C₇H₆O₂S
MDL: MFCD00238636
CAS-Nummer: 4869-59-4