4-Mercaptobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Thiobenzoic acid
013962-1G
013962-5G
FLUO013962-1GEA
60.9
EUR
FLUO013962-1G
FLUO013962-5G
4-Mercaptobenzoesäure
4-Mercaptobenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₂S |
MDL:
MFCD00016617 CAS-Nummer: 1074-36-8 |