4-Mercaptobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Thiobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662534-25G 662534-5G
SIAL662534-25GEA 194 EUR
SIAL662534-25G SIAL662534-5G
4-Mercaptobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Mercaptobenzoic acid
Formel: C₇H₆O₂S
MDL: MFCD00016617
CAS-Nummer: 1074-36-8