3-Ethoxy-2,4-difluorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31812.03 H31812.06
H31812.03EA 37.7 EUR
H31812.03 H31812.06
3-Ethoxy-2,4-difluorbenzoesäure ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C9H8F2O3 Formula Weight: 202.15 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD09258723
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202.15 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258723
CAS-Nummer: 1017779-88-2