3-Fluor-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4211-5G CA-4211-25G CA-4211-1G
COBBCA-4211-5GEA 141 EUR
COBBCA-4211-5G COBBCA-4211-25G COBBCA-4211-1G
3-Fluor-5-methoxybenzoesäure
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170,1400 g/mol
MDL: MFCD08235092
CAS-Nummer: 176548-72-4