8-Fluorchinolin-7-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5805-1G
BB-5805-250M
COBBBB-5805-1GEA
0
EUR
COBBBB-5805-1G
COBBBB-5805-250M
8-Fluorchinolin-7-boronsäure
8-Fluorchinolin-7-boronsäure
Formel:
C₉H₇BFNO₂ |
MDL:
MFCD12025987 CAS-Nummer: 1217500-71-4 |