Chlortrimethylsilan für die Gaschromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TMCS, Trimethylsilylchlorid, Trimethylchlorsilan, TMSC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02333.0100
1.02333.0250
1.02333.0100EA
67.2
EUR
1.02333.0100
1.02333.0250
Chlortrimethylsilan für die Gaschromatographie, Supelco®
Chlortrimethylsilan
Formel:
C₃H₉ClSi Molecular Weight: 108.64 g/mol Siedepunkt: 59 Schmelzpunkt: –58 °C Dichte: 0.8576 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –18 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000502 CAS-Nummer: 75-77-4 EINECS: 200-900-5 UN: 1298 ADR: 3 (8) II REACH: 01-2119457596-25 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (rigorous decomposition) |
Melting Point | -58 °C |
Molar Mass | 108.64 g/mol |
Boiling Point | 57 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 250 hPa (20 °C) |
Flash Point | -18 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 46 %(V) |
Density | 0.86 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |