2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009510-1G
009510-5G
FLUO009510-1GEA
48.8
EUR
FLUO009510-1G
FLUO009510-5G
2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat
2-Methoxy-4-nitrophenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₆N₂O₃S Schmelzpunkt: 107…109 °C |
MDL:
MFCD00041379 CAS-Nummer: 190774-55-1 UN: 2923 ADR: 8,III |