2-Methoxy-5-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009508-5G
009508-25G
FLUO009508-5GEA
0
EUR
FLUO009508-5G
FLUO009508-25G
2-Methoxy-5-methylphenylisothiocyanat
2-Methoxy-5-methylphenylisothiocyanat
Formel:
C₉H₉NOS Molecular Weight: 179,24 g/mol Siedepunkt: 129…130 °C (0,5 mmHg) Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00041083 CAS-Nummer: 190774-56-2 |