Methyl-o-toluat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Tolylsäuremethylester, o-Toluylsäuremethylester, 2-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-2-methylbenzoat, 2-Toluylsäuremethylester
TL00700.1 TL00700EA
MAYBTL00700.1EA 0 EUR
MAYBTL00700.1 MAYBTL00700EA
Methyl-o-toluat
Methyl-o-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.18
Siedepunkt: 215
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1.079 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008428
CAS-Nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2