Latexhandschuhe, Solo 998
Lieferant: MAPA
34998009 34998006 34998007 34998008
112-0778EA 42.1 EUR
112-0778 112-0775 112-0776 112-0777
Latexhandschuhe, Solo 998
Handschuhe
Diese vielseitig einsetzbaren, beidseitig tragbaren Handschuhe mit Rollrand bestehen aus natürlichem Latex.
  • Unsteril, chloriniert strukturierte Fingerspitzen
  • Glatte Oberfläche, gekörnte Fingerspitzen
  • Außerdem für allgemeine Anwendungen in Krankenhäusern und Kliniken geeignet
Ideal für den Einsatz in der Arzneimittel-Herstellung, bei pharmazeutischen Anwendungen, in Forschung, Analyse und bei der Handhabung von Präzisionsteilen. Sie eignen sich außerdem für die Montage von kleinen, öl- und fettfreien Teilen in der Automobilindustrie.
Length: 300 mm
Thickness: 0,10 mm
Colour: Natural
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Standards: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5; Kat. III; AQL 1,5