Verstärkerfolien, BioMax® MS
Lieferant: CARESTREAM HEALTH
8981706 8770331
KODK8981706EA 0 EUR
KODK8981706 730-2542
Verstärkerfolien, BioMax® MS
Autoradiographie-Filme Filme
Die BioMax® MS-Verstärkerfolie ist für die Verwendung mit BioMax® MS-Film optimiert, um die Empfindlichkeit für die Erkennung von mit ³²P und ¹²⁵I markierten Proben zu maximieren.
Die BioMax® MS-Verstärkerfolie kann mit jedem Autoradiographiefilm verwendet werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen. Die maximale Empfindlichkeit wird jedoch in Kombination mit dem BioMax® MS-Film erreicht.