Semipräparatives und präparatives Kieselgelmaterial, ReproSil®-Pur
Lieferant: DR MAISCH
Semipräparatives und präparatives, sphärisches Kieselgelmaterial ermöglicht die Aufreinigung von Rohmaterialien von mg- bis zu kg-Mengen, je nach ID und Länge der Säule. Sphärische Materialien sind leicht in die Säulen zu packen.
- Sphärisches hochreines Kieselgelmaterial
- Basendeaktiviert
- Hydrophiles Endcapping
- Mittlere Porengröße 120 Å
- Spezifische Oberfläche 300 m²/g