VWR® SAS Super ISO Air Samplers
Lieferant: VWR Collection
710-2087EA 6200 EUR
710-2087 710-2088 710-2089 710-2090
VWR® SAS Super ISO Air Samplers
Probenehmer Luftkeimsammler
SAS Super ISO 100 und SAS Super ISO 180 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Werte für den konstanten Luftstrom. Die Wahl des Geräts hängt von der Anwendung ab und ermöglicht eine kontinuierliche oder sequenzielle Probenahme von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Die Daten können auf dem SAS-Gerät selbst oder auf einem Remote-PC gespeichert werden.
  • Die Bauart verhindert Turbulenzen im unidirektionalen Luftstrom und eine Neuaspiration bereits untersuchter Luft
  • Die Geräte sind tragbar, leicht zu positionieren und werden mit langlebigen Akkus betrieben
  • Alle Handbücher sind auf USB-Sticks in sechs Sprachen erhältlich
  • Mikro-USB zum Herunterladen von Daten und zur Gerätekonfiguration
  • Neues Datenmanagement gemäß CFR 21 Teil 11
Die Geräte stammen vom in der Internationalen Raumstation verwendeten SAS Super Gerät ab. Das SAS Super ISO wurde speziell für den pharmazeutischen und klinischen Sektor entwickelt.
The SAS SUPER ISO USB 100 and SAS SUPER ISO USB 180 air samplers are compliant with 21 CFR Part 11. They feature an electronic audit trail as well as a variety of security and monitoring functions for individual operators.
Standards: ISO 14698 und Pharmakopöe USP 1116.
Bestellinformation: Für ein komplettes System bestellen Sie bitte den gewünschten Probenehmer, ein Ladegerät (710-0993) und den passenden Kopf.