Sterilisatoren, SF Modelle
Lieferant: MEMMERT
SF110 SF160 SF450 SF260 SF30 SF55 SF75 SF750
MEMMSF110EA 2318 EUR
MEMMSF110 MEMMSF160 MEMMSF450 MEMMSF260 MEMMSF30 MEMMSF55 MEMMSF75 MEMMSF750
Sterilisatoren, SF Modelle
Sterilisatoren Heißluftsterilisatoren
Dieser Sterilisator stimmt mit allen relevanten Vorgaben und Vorschriften für medizinische Produkte überein und garantiert zuverlässige Programmabläufe, ungeachtet der Beladung und des Kammervolumens. Insbesondere ist die Überprüfung des Heißluftsterilisators , dank der SetpointWAIT Funktion, jederzeit möglich. Die SetpointWAIT Funktion stellt sicher das der Programmbeginn für das Sterilisieren erst bei Erreichen der Solltemperatur startet. Durch das genaue Einhalten der Sterilisationszeit ist die Elimination selbst hoch resistenter Mikroorganismen garantiert. Dieses Feature kann auch mit frei positionierbaren Pt100-Temperatursensoren genutzt werden. Hier beginnt die Sterilisierzeit erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten und die zuverlässige Sterilisation ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Für die spezielle Anwendung der Entpyrogenisierung ist der Heißluftsterilisator ideal. Die Modelle der SF Reihe sind mit SingleDISPLAY ausgestattet.
  • Luftumwälzung
  • Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung
  • Selbstdiagnosesystem zur Fehlerfindung
  • Speicherung des Programmablaufs bei Stromausfall
  • Interner Datensammler mit Speicherplatz für mindestens 10 Jahre
  • AtmoCONTROL Software für das Auslesen, verwalten und organisieren des Datensammlers über eine Ethernetschnittstelle (Temporäre Probeversion kann heruntergeladen werden)
  • Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min. bis 99 Tage
  • ControlCOCKPIT für die Bedienung und Adjustierung aller Parameter
  • Doppelter Übertemperaturschutz
Material: Pflegeleichter Edelstahlinnenraum, durch Tiefziehverrippung versteift, mit geschützt integrierter 4-Seiten-Rundumbeheizung. Vollverzinktes Stahlblechrückwand Gehäuse.
Die Ausstattung des SingleDISPLAY Models enthät einen adaptiven multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbgrafikdisplay, einen Temperatursensor Pt100 DIN-Klasse A in 4-Leiter-Messung und eine Ethernetschnittstelle an der Rückseite des Gerätes, für das Auslesen des Protokolls.
Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Min. bis 99 Tage.
AtmoCONTROL Software auf einem USB Stick für das programmieren, verwalten und transferieren von Programmabläufen über die Ethernetschnittstelle oder USB Port. Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch sind als Spracheinstellungen im ControlCOCKPIT verfügbar.
Standards: Elektronische Temperaturüberwachung mit frei einstellbarer Temperatur, mechanischer Temperaturbegrenzer gemäß DIN 12 880. Medizinische Vorrichtung Klasse IIa gemäß der Europäischen Medizinproduktrichtlinien 93/42/EEC.
Bestellinformation: Lieferung ohne Einlegeböden. Benötigte Edelstahl-Gittereinlagen ,Edelstahl Lochbleche und Abtropfschalen müssen separat bestellt werden. Für alle Kammergrößen > 53 Liter müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden