Homogenisationsbeutel, BagLight®
Lieferant: INTERSCIENCE
131025 132025 133025 132225 132525
INSC131025EA 92.4 EUR
INSC131025 INSC132025 INSC133025 INSC132225 INSC132525
Homogenisationsbeutel, BagLight®
Beutel Homogenisationsbeutel
Tischständer für Entsorgungsbeutel, epoxidbeschichteter Stahl für Entsorgungsbeutel
  • Robust/extrem widerstandsfähig
  • Frostbeständig
  • Kompatibel mit jedem Mixer
  • Steril und für den Lebensmittelkontakt zugelassen
BagLight® PolySilk®: Aus PolySilk® Polyolefin-Komplex, flexibel und transparent. In verschiedenen Volumina erhältlich.
BagLight® Multilayer®: Hergestellt aus komplexen, verstärkten Multilayer®-Schweißnähten.
BagLight® PolySilk® HD: Aus hochdichtem PolySilk®. Sie sind starr, matt und leicht undurchsichtig.