Bulkhead-Verbinder, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-134 P-440 P-440-01 P-441 P-441-01 P-441-01BLK P-441-01N P-441BLK P-441G P-441N U-658
554-3092EA 41.3 EUR
554-3092 554-3100 554-3101 554-3102 554-3103 554-3105 554-3107 554-3109 554-3110 554-3111 UPCHU-658
Bulkhead-Verbinder, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Entwickelt für Leitungen durch Gerätegehäuse. Jeder Verbinder verfügt über einzigartige externe 3/8-24-Gewinde und wird komplett mit einer Edelstahl-Mutter und Sicherungsscheibe zur Fixierung geliefert.
  • Erfordert eine 3/8-Zoll-Bohrung zum Anbringen
  • Empfohlene Drehmomentgrenze 15 in.lbs (1,7 N-m)