Niederdruck-Verteiler und -Y-Stücke, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-150 P-150-01 P-155 P-190 P-190-01 P-191 P-512 P-512-01 P-513 P-514 P-514-01 P-515-01
554-3094EA 305 EUR
554-3094 554-3095 UPCHP-155 554-3098 554-3099 UPCHP-191 554-3117 554-3118 UPCHP-513 554-3119 554-3120 UPCHP-515-01
Niederdruck-Verteiler und -Y-Stücke, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK.
  • Nenndruck bis 1000 psi (69 bar) für Stutzen und Y-Stücke für Kapillaren mit ¹/₁₆" ext. Ø
  • Nenndruck bis 500 psi (34 bar) für Stutzen und Y-Stücke für Schläuche mit ¹/₈" ext. Ø