Adapter mit BSA-Gewinde, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-652 P-654 P-669-01 P-671
554-3137EA 40.4 EUR
554-3137 554-3138 554-3146 UPCHP-671
Adapter mit BSA-Gewinde, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Adapter aus PEEK oder PTFE. Adapter 10-32 innen zu ¹/₄-28 außen.
  • Für Drücke bis 1000 psi (69 bar)