Adapter mit metrischem Gewinde, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-621 P-626 P-626-01 P-650 P-670 P-694
UPCHP-621EA 15.8 EUR
UPCHP-621 554-3126 554-3127 554-3136 UPCHP-670 554-3154
Adapter mit metrischem Gewinde, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
Diese M6-Adapterbuchsen bestehen aus PEEK, EFTE oder PCTFE.
  • Für Drücke bis 1000 psi (69 bar)