Semi-Prep Inline-Filter, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
A-410 A-411 OC-802 OC-805 A-330
554-3035EA 331 EUR
554-3035 UPCHA-411 554-3088 554-3090 554-3026
Semi-Prep Inline-Filter, Upchurch Scientific®
Filter In-Line Filter
Semi-Prep Inline-Filter
- Konzipiert für Anwendungen mit hohen Fließraten
- Fliessraten bis zu 100 ml/min
- Für Drücke bis 7500 psi (517 bar)
  • Designed for high flow applications
  • Flow rates up to 100 ml/min
  • Pressure rated to 7500 psi (517 bar)
Biokompatible Semi-Prep Inline-Filter
- Edelstahlgehäuse, PEEK-Endfittings und PEEK-Fritte
- Ideal für viele analytische, semipräparative und präparative Anwendungen mit höheren Flussraten
- Für Drücke bis 6000 psi (414 bar)