Schraubdeckelgläschen mit Standard-Öffnung
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4013-1 C4013-2 C4013-11
NSCAC4013-1EA 49.7 EUR
NSCAC4013-1 NSCAC4013-2 NSCAC4013-11
Schraubdeckelgläschen mit Standard-Öffnung
Vials
Bevorzugt werden sie in vielen Autosampler-Karussellen eingesetzt. Glas-Vials bestehen aus qualitativ hochwertigem Borosilikat-Klarglas Typ 1.
  • Wiederverwendbare Platzhalter
Microsample-Fläschchen und Vials mit hoher Rückgewinnung ermöglichen eine maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze.