Industriewaagen, Explorer® Serie
Lieferant: OHAUS
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 5685 EUR
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Industriewaagen, Explorer® Serie
Waagen
Tischwaagen mit großer Plattform mit Touchscreen, fortschrittlichem Wägesystem und Näherungssensortechnologien. Die anwenderfreundliche Bedieneinheit kann an der Waagenbasis verbleiben, darüber, an der Wand oder etwas entfernt an einer optionalen Säule montiert werden (max. 3 m Abstand mit optionalem Kabel). Das Touchscreen-Display mit universellen Symbolen und informativen Anzeigen erleichtert die Einrichtung und die grundlegende Bedienung. Die berührungslosen Sensoren ermöglichen dem Anwender ein freihändiges Arbeiten mit empfindlichen Proben. Die Waagen verfügen über zahlreicheMore Product Information