Kunststoffdosen mit überlappendem Deckel
Lieferant: SEMADENI
3009 3010
216-3155EA 30.5 EUR
216-3155 SEMA3010
Kunststoffdosen mit überlappendem Deckel
Dosen Dosen, Universal
Dose, aus PP, mit überlappendem Deckel.
  • Deckel können beschriftet werden
  • Für Salben, Puder und Granulate geeignet
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit